1-(Methylsulphonyl)piperazine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H63870.06 H63870.14 H63870.22
H63870.06EA 53.7 EUR
H63870.06 H63870.14 H63870.22
1-(Methylsulphonyl)piperazine 97%
1-(Methylsulphonyl)piperazine
Purity: 97% CAS No.: 55276-43-2 Molecular Formula: C5H12N2O2S Formula Weight: 164.23 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD02153225
Formula: C₅H₁₂N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02153225
Núm. CAS: 55276-43-2