N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H63888.03
H63888.06
H63888.03EA
103
EUR
H63888.03
H63888.06
N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Purity: 95%
CAS No.: 90390-07-1
Molecular Formula: C9H10F3N
Formula Weight: 189.18
Physical Form: Oil
Appearance: Colourless
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD04115410
Formula:
C₉H₁₀F₃N MW: 189,181 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115410 Núm. CAS: 90390-07-1 ADR: 8,III |