4-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-ol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(4-Fluorophenyl)-4-hydroxypiperidine
H63892.MD
H63892.03
H63892.06
H63892.MDEA
39.9
EUR
H63892.MD
H63892.03
H63892.06
4-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-ol 97%
4-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-ol
Purity: 97%
CAS No.: 3888-65-1
Molecular Formula: C11H14FNO
Formula Weight: 195.23
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00023146
Formula:
C₁₁H₁₄FNO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023146 Núm. CAS: 3888-65-1 EINECS: 223-431-8 |