2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H63902.03
H63902.06
H63902.03EA
94.9
EUR
H63902.03
H63902.06
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid 98%
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 883502-07-6
Molecular Formula: C8H5BrF2O2
Formula Weight: 251.03
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD04973423
Formula:
C₈H₅BrF₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04973423 Núm. CAS: 883502-07-6 |