N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-cyclohexyl-L-alanine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Fmoc-Cha-OH, N-Fmoc-3-cyclohexyl-L-alanine
H63910.03
H63910.06
H63910.03EA
73.5
EUR
H63910.03
H63910.06
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-cyclohexyl-L-alanine 98%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-cyclohexyl-L-alanine
Purity: 98%
CAS No.: 135673-97-1
Molecular Formula: C24H27NO4
Formula Weight: 393.48
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 7052264
MDL No.: MFCD00065614
Formula:
C₂₄H₂₇NO₄ MW: 393,48 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00065614 Núm. CAS: 135673-97-1 |