Fmoc-Inp-OH 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidinecarboxylic acid, 1-Fmoc-isonipecotic acid, 1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]isonipecotic acid, Fmoc-isonipecotic acid, 1-Fmoc-4-piperidinecarboxylic acid, Fmoc-Isn-OH, 1-Fmoc-piperidine-4-carboxylic acid
H63915.06
H63915.14
H63915.06EA
101
EUR
H63915.06
H63915.14
Fmoc-Inp-OH 98%
Fmoc-Inp-OH
Purity: 98%
CAS No.: 148928-15-8
Molecular Formula: C21H21NO4
Formula Weight: 351.4
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 190° dec
Beilstein Reference: 7722550
MDL No.: MFCD00273475
Formula:
C₂₁H₂₁NO₄ MW: 351,402 g/mol Pto. de fusión: ∼ 190 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00273475 Núm. CAS: 148928-15-8 |