Alcohol (±)-β-aminofenetilico 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
DL-2-Phenylglycinol, 2-Amino-2-phenylethanol, DL-Phenylglycinol
H63932.06
H63932.14
H63932.06EA
41.9
EUR
H63932.06
H63932.14
Alcohol (±)-β-aminofenetilico 95%
Alcohol (±)-β-aminofenetilico
Purity: 95%
CAS No.: 7568-92-5
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 49-53°
Beilstein Reference: 971219
MDL No.: MFCD00130145
Formula:
C₈H₁₁NO MW: 137,18 g/mol Pto. de fusión: 49…53 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00130145 Núm. CAS: 7568-92-5 |