(1-Indolyl)acetic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Indole-1-acetic Acid, 2-(1H-Indol-1-yl)acetic acid
H63935.MD
H63935.03
H63935.MDEA
129
EUR
H63935.MD
H63935.03
(1-Indolyl)acetic acid 95%
(1-Indolyl)acetic acid
Purity: 95%
CAS No.: 24297-59-4
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.18
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 142924
MDL No.: MFCD00047262
Formula:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175.19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047262 Núm. CAS: 24297-59-4 |