2,3-Dimethylphenylacetic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,3-Dimethylbenzeneacetic acid
H63947.03
H63947.06
H63947.03EA
63.4
EUR
H63947.03
H63947.06
2,3-Dimethylphenylacetic acid 95%
2,3-Dimethylphenylacetic acid
Purity: 95%
CAS No.: 30981-98-7
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.2
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD03844736
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,204 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD03844736 Núm. CAS: 30981-98-7 |