2-bromo-5-methylthiazole 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-5-methylthiazole
H63951.03
H63951.06
H63951.03EA
37.6
EUR
H63951.03
H63951.06
2-bromo-5-methylthiazole 98%
2-bromo-5-methylthiazole
Purity: 98%
CAS No.: 41731-23-1
Molecular Formula: C4H4BrNS
Formula Weight: 178.05
MDL No.: MFCD08460610
Formula:
C₄H₄BrNS MW: 178.047 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08460610 Núm. CAS: 41731-23-1 |