HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexamethyldisilazane
A15139.0F A15139.AE A15139.AP
A15139.0FEA 448 EUR
A15139.0F A15139.AE A15139.AP
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano) ≥98%
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano)
Formula: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161.39 g/mol
Pto. Ebullición: 126 °C
Pto. de fusión: –78 °C
Densidad: 0.774
Pto. de inflamación: 8 °C (46 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008259
Núm. CAS: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3 II
IR: 01-2119438176-38
Índice Merck: 14,4689
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM