4-(Methylthio)-1H-imidazole 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H63990.MD
H63990.03
H63990.MDEA
181
EUR
H63990.MD
H63990.03
4-(Methylthio)-1H-imidazole 97%
4-(Methylthio)-1H-imidazole
Purity: 97%
CAS No.: 83553-60-0
Molecular Formula: C4H6N2S
Formula Weight: 114.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
MDL No.: MFCD03844702
Formula:
C₄H₆N₂S Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03844702 Núm. CAS: 83553-60-0 |