1H-Indazole-3-carboxylic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64001.06
H64001.14
H64001.22
H64001.06EA
41.6
EUR
H64001.06
H64001.14
H64001.22
1H-Indazole-3-carboxylic acid 98%
1H-Indazole-3-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4498-67-3
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Physical Form: Powder
Appearance: Pale brown
Melting Point: 266-270° lit.
Beilstein Reference: 6354
MDL No.: MFCD00211066
Formula:
C₈H₆N₂O₂ Pto. de fusión: 266…270 °C (lit.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00211066 Núm. CAS: 4498-67-3 EINECS: 224-794-5 |