(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Methyl-2-imidazolemethanol
H64006.06
H64006.14
H64006.06EA
70.7
EUR
H64006.06
H64006.14
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 98%
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Purity: 98%
CAS No.: 17334-08-6
Molecular Formula: C5H8N2O
Formula Weight: 112.13
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 107-111°
Beilstein Reference: 113492
MDL No.: MFCD00964673
Formula:
C₅H₈N₂O Pto. de fusión: 107…111 °C |
Número MDL:
MFCD00964673 Núm. CAS: 17334-08-6 |