3-Bromo-5-iodopiridina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64007.03
H64007.06
H64007.03EA
179
EUR
H64007.03
H64007.06
3-Bromo-5-iodopiridina 95%
3-Bromo-5-iodopiridina
Purity: 95%
CAS No.: 233770-01-9
Molecular Formula: C5H3BrIN
Formula Weight: 283.89
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Off-white
Melting Point: 127-131°
Beilstein Reference: 108478
MDL No.: MFCD03086019
Formula:
C₅H₃BrIN Pto. de fusión: 127…131 °C |
Número MDL:
MFCD03086019 Núm. CAS: 233770-01-9 |