3-Methyl-3-(p-toluenesulphonyloxymethyl)oxetane 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(3-Methyloxetan-3-yl)methyl 4-methylbenzenesulphonate
H64011.03
H64011.06
H64011.03EA
129
EUR
H64011.03
H64011.06
3-Methyl-3-(p-toluenesulphonyloxymethyl)oxetane 98%
3-Methyl-3-(p-toluenesulphonyloxymethyl)oxetane
Purity: 98%
CAS No.: 99314-44-0
Molecular Formula: C12H16O4S
Formula Weight: 256.32
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 50-51°
Beilstein Reference: 4441465
MDL No.: MFCD08275394
Formula:
C₁₂H₁₆O₄S Pto. de fusión: 50…51 °C |
Número MDL:
MFCD08275394 Núm. CAS: 99314-44-0 |