1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl)boronic acid
H64012.MD
H64012.03
H64012.MDEA
210
EUR
H64012.MD
H64012.03
1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid 95%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 1141878-45-6
Molecular Formula: C9H12BF3N2O3
Formula Weight: 264.01
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD17214248
Formula:
C₉H₁₂BF₃N₂O₃ MW: 264,01 g/mol |
Número MDL:
MFCD17214248 Núm. CAS: 1141878-45-6 |