Isotiocianato de 4-(trifluorometoxi)fenilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97%
CAS No.: 64285-95-6
Molecular Formula: C8H4F3NOS
Formula Weight: 219.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 107°(225°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.35
Refractive Index: 1.5410
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Boiling Point: 215-218° lit.
Beilstein Reference: 2723939
UN No.: UN1760
MDL No.: MFCD00042412
Formula:
C₈H₄F₃NOS Pto. Ebullición: 215…218 °C (lit.) Densidad: 1,35 Pto. de inflamación: 107 °C (225 °F) |
Número MDL:
MFCD00042412 Núm. CAS: 64285-95-6 ADR: 8,II |