6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H64018.03 H64018.06
H64018.03EA 99.9 EUR
H64018.03 H64018.06
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline 97%
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline
Purity: 97% CAS No.: 3382-18-1 Molecular Formula: C11H13NO2 Formula Weight: 191.23 Physical Form: Low melting solid Refractive Index: 1.5930 Appearance: Yellow Melting Point: 39-40° Boiling Point: 155-161°/1mm Beilstein Reference: 138269 MDL No.: MFCD00266748
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23 g/mol
Pto. Ebullición: 155…161 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 39…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00266748
Núm. CAS: 3382-18-1
EINECS: 222-185-9