Methyl-6-chloropicolinate 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 6-chloropyridine-2-carboxylate, Methyl 6-chloropicolinate
H64023.06
H64023.14
H64023.06EA
54.1
EUR
H64023.06
H64023.14
Methyl-6-chloropicolinate 95%
Methyl-6-chloropicolinate
Purity: 95%
CAS No.: 6636-55-1
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 92-98° lit.
Beilstein Reference: 128580
MDL No.: MFCD00155391
Formula:
C₇H₆ClNO₂ MW: 171,58 g/mol Pto. de fusión: 92…98 °C (lit.) |
Número MDL:
MFCD00155391 Núm. CAS: 6636-55-1 |