4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H64044.03
H64044.06
H64044.03EA
72.7
EUR
H64044.03
H64044.06
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 644985-24-0
Molecular Formula: C7H3BrF2O
Formula Weight: 221.00
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
Melting Point: 66-67°
Beilstein Reference: 9551272
MDL No.: MFCD09258953
Formula:
C₇H₃BrF₂O MW: 221,00 g/mol Pto. de fusión: 66…67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09258953 Núm. CAS: 644985-24-0 |