1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenceno 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromo-4-fluoronitrobenceno, 2-Bromo-1-fluoro-4-nitrobenceno
H64045.14
H64045.22
H64045.14EA
61.5
EUR
H64045.14
H64045.22
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenceno 95%
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenceno
Purity: 95%
CAS No.: 701-45-1
Molecular Formula: C6H3BrFNO2
Formula Weight: 220.00
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 2089367
MDL No.: MFCD00055433
Formula:
C₆H₃BrFNO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00055433 Núm. CAS: 701-45-1 EINECS: 211-855-6 |