Metilciclohexano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A16057.0F A16057.AP
A16057.0FEA 85.7 EUR
A16057.0F A16057.AP
Metilciclohexano ≥99%
Metilciclohexano
Formula: C₆H₁₁CH₃
Pto. Ebullición: 101 °C
Pto. de fusión: –126 °C
Densidad: 0,771
Pto. de inflamación: –4 °C (–25 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001497
Núm. CAS: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,6047
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM