2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64051.03
H64051.06
H64051.03EA
61.1
EUR
H64051.03
H64051.06
2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene 98%
2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 39974-35-1
Molecular Formula: C7H3ClF3NO2
Formula Weight: 225.55
Flash Point:
Formula:
C₇H₃ClF₃NO₂ Pto. de fusión: 25…30 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD14525509 Núm. CAS: 39974-35-1 EINECS: 254-724-9 |