trans-3-Chloro-β-nitrostyrene 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H64053.03
H64053.06
H64053.03EA
38.8
EUR
H64053.03
H64053.06
trans-3-Chloro-β-nitrostyrene 97%
trans-3-Chloro-β-nitrostyrene
Purity: 97%
CAS No.: 37888-03-2
Molecular Formula: C8H6ClNO2
Formula Weight: 183.59
Physical Form: Powder
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 48-52°
Beilstein Reference: 2087804
MDL No.: MFCD00175518
Formula:
C₈H₆ClNO₂ Pto. de fusión: 48…52 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00175518 Núm. CAS: 37888-03-2 |