2-Bromo-5-cloro-3-nitropiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64065.06
H64065.14
H64065.06EA
93.4
EUR
H64065.06
H64065.14
2-Bromo-5-cloro-3-nitropiridina 98%
2-Bromo-5-cloro-3-nitropiridina
Purity: 98%
CAS No.: 75806-86-9
Molecular Formula: C5H2BrClN2O2
Formula Weight: 237.44
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 175-179°
Beilstein Reference: 147540
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD07368982
Formula:
C₅H₂BrClN₂O₂ MW: 237.44 g/mol Pto. de fusión: 175…179 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368982 Núm. CAS: 75806-86-9 ADR: 6.1 III |