2,5-Dichloropyrimidine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H64066.06
H64066.14
H64066.22
H64066.06EA
52.6
EUR
H64066.06
H64066.14
H64066.22
2,5-Dichloropyrimidine 95%
2,5-Dichloropyrimidine
Purity: 95%
CAS No.: 22536-67-0
Molecular Formula: C4H2Cl2N2
Formula Weight: 148.97
Flash Point: 107°(225°F)
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
Melting Point: 48-55°
Beilstein Reference: 110912
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00673131
Formula:
C₄H₂Cl₂N₂ Pto. de fusión: 48…55 °C Pto. de inflamación: 107 °C (225 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00673131 Núm. CAS: 22536-67-0 ADR: 9,III |