3-cyclopropyl-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H64069.03 H64069.06
H64069.03EA 97.6 EUR
H64069.03 H64069.06
3-cyclopropyl-1H-pyrazole 98%
3-cyclopropyl-1H-pyrazole
Purity: 98% CAS No.: 100114-57-6 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Beilstein Reference: 1561659 MDL No.: MFCD04970938
Formula: C₆H₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD0497093
Núm. CAS: 100114-57-6