2-Cloro-6-metoxi-3-nitropiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64076.14
H64076.22
H64076.14EA
88.3
EUR
H64076.14
H64076.22
2-Cloro-6-metoxi-3-nitropiridina 98%
2-Cloro-6-metoxi-3-nitropiridina
Purity: 98%
CAS No.: 38533-61-8
Molecular Formula: C6H5ClN2O3
Formula Weight: 188.57
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white to yellow
Melting Point: 78-80° lit.
Beilstein Reference: 1454907
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00130268
Formula:
C₆H₅ClN₂O₃ Pto. de fusión: 78…80 °C (lit.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00130268 Núm. CAS: 38533-61-8 EINECS: 253-989-8 ADR: 6.1,III |