2-Hydrazinopyrazine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64086.03
H64086.06
H64086.03EA
60.2
EUR
H64086.03
H64086.06
2-Hydrazinopyrazine 98%
2-Hydrazinopyrazine
Purity: 98%
CAS No.: 54608-52-5
Molecular Formula: C4H6N4
Formula Weight: 110.12
Physical Form: Solid
Appearance: Yellow
Melting Point: 109-113°
Beilstein Reference: 606630
MDL No.: MFCD04114555
Formula:
C₄H₆N₄ Pto. de fusión: 109…113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04114555 Núm. CAS: 54608-52-5 |