Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H64095.06 H64095.14
H64095.06EA 118 EUR
H64095.06 H64095.14
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Purity: 98% CAS No.: 23785-21-9 Molecular Formula: C6H8N2O2 Formula Weight: 140.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Melting Point: 156-160° Beilstein Reference: 606937 MDL No.: MFCD02646639
Formula: C₆H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 156…160 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363812
Núm. CAS: 23785-21-9