3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H64098.03 H64098.06
H64098.03EA 84.2 EUR
H64098.03 H64098.06
3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid 98%
3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 162401-62-9 Molecular Formula: C12H12F2O4 Formula Weight: 258.22 Physical Form: Solid Melting Point: 118-120° Beilstein Reference: 11413145 MDL No.: MFCD04621687
Formula: C₁₂H₁₂F₂O₄
Pto. de fusión: 118…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04621687
Núm. CAS: 162401-62-9
EINECS: 605-288-7