5-Bromo-2-chloroaniline 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H64104.06 H64104.14 H64104.22
H64104.06EA 51 EUR
H64104.06 H64104.14 H64104.22
5-Bromo-2-chloroaniline 98%
5-Bromo-2-chloroaniline
Purity: 98% CAS No.: 60811-17-8 Molecular Formula: C6H5BrClN Formula Weight: 206.47 Physical Form: Solid Melting Point: 145-150° Beilstein Reference: 2716274 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD06796283
Formula: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Pto. de fusión: 145…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06796283
Núm. CAS: 60811-17-8
ADR: 6.1,III