2-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-(Trifluoromethyl)-3-pyridylboronic acid, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-ylboronic acid, 2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid, (6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid
H64106.03
H64106.06
H64106.03EA
132
EUR
H64106.03
H64106.06
2-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 98%
2-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 868662-36-6
Molecular Formula: C6H5BF3NO2
Formula Weight: 190.92
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD07375381
Formula:
C₆H₅BF₃NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07375381 Núm. CAS: 868662-36-6 |