5-Bromo-2-cloro-3-metilpiridina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-2-cloro-3-picolina
H64109.06
H64109.14
H64109.06EA
49.5
EUR
H64109.06
H64109.14
5-Bromo-2-cloro-3-metilpiridina 98%
5-Bromo-2-cloro-3-metilpiridina
Purity: 98%
CAS No.: 29241-60-9
Molecular Formula: C6H5BrClN
Formula Weight: 206.47
Physical Form: Solid
Melting Point: 40-44°
Beilstein Reference: 1562796
MDL No.: MFCD03095093
Formula:
C₆H₅BrClN MW: 206,47 g/mol Pto. de fusión: 40…44 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095093 Núm. CAS: 29241-60-9 |