α-α-α-2,5-Pentafluorotolueno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98%
CAS No.: 393-38-4
Molecular Formula: C7H3F5
Formula Weight: 182.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.424
Refractive Index: 1.3940
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: -14°
Boiling Point: 107-108°
Beilstein Reference: 2049494
MDL No.: MFCD00042494
Formula:
C₇H₃F₅ Pto. Ebullición: 107…108 °C Pto. de fusión: –14 °C Densidad: 1,424 |
Número MDL:
MFCD00042494 Núm. CAS: 393-38-4 |