7-Bromo-1-heptene 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H64127.06
H64127.14
H64127.22
H64127.06EA
83.1
EUR
H64127.06
H64127.14
H64127.22
7-Bromo-1-heptene 97%
7-Bromo-1-heptene
Purity: 97%
CAS No.: 4117-09-3
Molecular Formula: C7H13Br
Formula Weight: 177.08
Flash Point: 58°(136°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.162
Refractive Index: 1.4660
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 27°/1mm
Beilstein Reference: 1740861
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD01631137
Formula:
C₇H₁₃Br MW: 177,085 g/mol Pto. Ebullición: 27 °C (1 mmHg) Densidad: 1,162 Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631137 Núm. CAS: 4117-09-3 ADR: 3,III |