6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Chloropyridine-2-carboxaldehyde, 6-Chloro-2-formylpyridine, 6-Chloropicolinaldehyde
H64129.03
H64129.06
H64129.03EA
160
EUR
H64129.03
H64129.06
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde 97%
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 54087-03-5
Molecular Formula: C6H4ClNO
Formula Weight: 141.55
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 69-70°
Beilstein Reference: 1446583
MDL No.: MFCD09832941
Formula:
C₆H₄ClNO MW: 141,55 g/mol Pto. de fusión: 69…70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09832941 Núm. CAS: 54087-03-5 |