9,9'-Spirobi[9H-fluorene] 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
9,9'-Spirobi[fluorene], 9,9'-Spirobifluorene
H64133.03
H64133.06
H64133.03EA
68.1
EUR
H64133.03
H64133.06
9,9'-Spirobi[9H-fluorene] 98%
9,9'-Spirobi[9H-fluorene]
Purity: 98%
CAS No.: 159-66-0
Molecular Formula: C25H16
Formula Weight: 316.40
Physical Form: Solid
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 195-200°
Beilstein Reference: 1914463
MDL No.: MFCD08704216
Formula:
C₂₅H₁₆ MW: 316,40 g/mol Pto. de fusión: 195…200 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08704216 Núm. CAS: 159-66-0 |