4-Bromophthalimide ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromoisoindoline-1,3-dione, 5-bromo-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
H64136.06
H64136.14
H64136.06EA
68.6
EUR
H64136.06
H64136.14
4-Bromophthalimide ≥97%
4-Bromophthalimide
Purity: 97+%
CAS No.: 6941-75-9
Molecular Formula: C8H4BrNO2
Formula Weight: 226.03
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 230-235°
Beilstein Reference: 131235
MDL No.: MFCD00466049
Formula:
C₈H₄BrNO₂ MW: 226.03 g/mol Pto. de fusión: 230…235 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00466049 Núm. CAS: 6941-75-9 |