2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H64140.06
H64140.14
H64140.06EA
222
EUR
H64140.06
H64140.14
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 97%
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 4925-88-6
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 82-86°
Beilstein Reference: 1866592
MDL No.: MFCD02253192
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Pto. de fusión: 82…86 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02253192 Núm. CAS: 4925-88-6 |