Ácido 5-(trifluorometil)antranilico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H64141.MD H64141.03
H64141.MDEA 123 EUR
H64141.MD H64141.03
Ácido 5-(trifluorometil)antranilico 95%
Ácido 5-(trifluorometil)antranilico
Purity: 95% CAS No.: 83265-53-6 Molecular Formula: C8H6F3NO2 Formula Weight: 205.14 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Solid Melting Point: 141-146° dec. MDL No.: MFCD01569537
Formula: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14 g/mol
Pto. de fusión: 141…146 °C (desc.)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01569537
Núm. CAS: 83265-53-6