Vitamin A acetato in gelatin, 500,000 I.U./g
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Acetato de retinilo
A16237.14 A16237.22 A16237.36
A16237.14EA 35.1 EUR
A16237.14 A16237.22 A16237.36
Vitamin A acetato in gelatin, 500,000 I.U./g
Acetato de retinilo
CAS No.: 127-47-9 Beilstein Reference: 1915439 Merck Reference: 14,10013 MDL No.: MFCD00019413
Formula: C₂₂H₃₂O₂
MW: 328.49 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00019413
Núm. CAS: 127-47-9
EINECS: 204-844-2
Índice Merck: 14,10013