2,3,5-Tricloropiridina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2,3,5-TCP
H64173.22
H64173.36
H64173.22EA
91.3
EUR
H64173.22
H64173.36
2,3,5-Tricloropiridina 98%
2,3,5-Tricloropiridina
Purity: 98+%
CAS No.: 16063-70-0
Molecular Formula: C5H2Cl3N
Formula Weight: 182.43
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 113°(235°F)
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white to pale yellow
Melting Point: 46-50° lit.
Boiling Point: 219° lit.
Beilstein Reference: 119384
MDL No.: MFCD00043007
Formula:
C₅H₂Cl₃N MW: 182,44 g/mol Pto. Ebullición: 219 °C (lit.) Pto. de fusión: 46…50 °C (lit.) Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00043007 Núm. CAS: 16063-70-0 EINECS: 407-270-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |