3,5-Dibromo-4-methoxypyridine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64177.03
H64177.06
H64177.03EA
80.8
EUR
H64177.03
H64177.06
3,5-Dibromo-4-methoxypyridine 98%
3,5-Dibromo-4-methoxypyridine
Purity: 98%
CAS No.: 650140-84-4
Molecular Formula: C6H5Br2NO
Formula Weight: 266.92
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD13185524
Formula:
C6H5Br2NO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13185524 Núm. CAS: 25813-24-5 |