4-(Trifluorometil)anísol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H64187.MD H64187.03 H64187.06
H64187.MDEA 32.5 EUR
H64187.MD H64187.03 H64187.06
4-(Trifluorometil)anísol 98%
4-(Trifluorometil)anísol
Purity: 98% CAS No.: 402-52-8 Molecular Formula: C8H7F3O Formula Weight: 176.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 60°(140°F) Physical Form: Liquid Density: 1.245 Refractive Index: 1.4450 Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: -9° Boiling Point: 169°/754mm UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD03094456
Formula: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Pto. Ebullición: 169 °C (754 mmHg)
Pto. de fusión: –9 °C
Densidad: 1,245
Pto. de inflamación: 60 °C (140 °F)
Número MDL: MFCD03094456
Núm. CAS: 402-52-8
ADR: 3,III