2-Fluoro-5-nitropiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64210.06
H64210.14
H64210.06EA
60.4
EUR
H64210.06
H64210.14
2-Fluoro-5-nitropiridina 98%
2-Fluoro-5-nitropiridina
Purity: 98%
CAS No.: 456-24-6
Molecular Formula: C5H3FN2O2
Formula Weight: 142.09
Physical Form: Liquid
Density: 1.41
Refractive Index: 1.5250
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 17-21°
Boiling Point: 86-87°/7mm lit.
Beilstein Reference: 120351
MDL No.: MFCD03095059
Formula:
C₅H₃FN₂O₂ Pto. Ebullición: 86…87 °C (7 mmHg) (lit.) Pto. de fusión: 17…21 °C Densidad: 1,41 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095059 Núm. CAS: 456-24-6 EINECS: 207-260-6 |