1-Pyreneboronic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Pyrene-1-boronic acid, Pyren-1-ylboronic acid
H64211.03
H64211.06
H64211.03EA
64
EUR
H64211.03
H64211.06
1-Pyreneboronic acid 95%
1-Pyreneboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 164461-18-1
Molecular Formula: C16H11BO2
Formula Weight: 246.07
Physical Form: Powder
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 247-251° lit.
Beilstein Reference: 7134073
MDL No.: MFCD04974062
Formula:
C₁₆H₁₁BO₂ Pto. de fusión: 247…251 °C (lit.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04974062 Núm. CAS: 164461-18-1 |