1H-Pirrolo[2,3-e]piridina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine
H64224.03
H64224.06
H64224.03EA
79.7
EUR
H64224.03
H64224.06
1H-Pirrolo[2,3-e]piridina 97%
1H-Pirrolo[2,3-e]piridina
Purity: 97%
CAS No.: 272-49-1
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Physical Form: Solid
Melting Point: 125-127°
Beilstein Reference: 109683
MDL No.: MFCD00971977
Formula:
C₇H₆N₂ Pto. de fusión: 125…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00971977 Núm. CAS: 272-49-1 |