Diethyl(3-pyridyl)borane 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(Diethylboryl)pyridine
H64225.06
H64225.14
H64225.22
H64225.06EA
60
EUR
H64225.06
H64225.14
H64225.22
Diethyl(3-pyridyl)borane 98%
Diethyl(3-pyridyl)borane
Purity: 98%
CAS No.: 89878-14-8
Molecular Formula: C9H14BN
Formula Weight: 147.03
Physical Form: Solid
Melting Point: 172-175° lit.
Beilstein Reference: 4381494
MDL No.: MFCD00012348
Formula:
C₉H₁₄BN MW: 147.03 g/mol Pto. de fusión: 172…175 °C (lit.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012348 Núm. CAS: 89878-14-8 |